Tisk…
Tymolová modř
MOLE12900344-25GEA 1990 CZK
MOLE12900344-25G
Tymolová modř
Tymolová modř
Vzorec: C₂₇H₃₀O₅S
MW: 466,6 g/mol
Bod tání: 221 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005869
CAS číslo: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541