Tisk…
Triphenylmethane 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO146381000EA 2430 CZK
ACRO146381000 ACRO146380250 ACRO146385000
Triphenylmethane 99+%
Triphenylmethane
Vzorec: C₁₉H₁₆
MW: 244,34 g/mol
Bod varu: 358…359 °C (754 mmHg)
Bod tání: 90…94 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004763
CAS číslo: 519-73-3
EINECS: 208-275-0
Merck Index: 12,09871
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥99.0 %