Tisk…
Triphenylmethane ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A11710.14EA 903 CZK
A11710.14 A11710.36 A11710.22
Triphenylmethane ≥98%
Triphenylmethane
Vzorec: C₁₉H₁₆
MW: 244,34 g/mol
Bod varu: 358…359 °C
Bod tání: 92…94 °C
Hustota: 1,010
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004763
CAS číslo: 519-73-3
EINECS: 208-275-0
Merck Index: 12,09871