Tisk…

4-Methylbiphenyl, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIALP36606-1GEA 924 CZK
SIALP36606-1G
4-Methylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
4-Methylbiphenyl
Vzorec: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Bod varu: 267 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47…48 °C
Hustota: 1,015 g/cm³ (27 °C)
MDL Number: MFCD00008544
CAS číslo: 644-08-6
EINECS: 211-409-0

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR