Tisk…
2,3-Dimethylbenzoyl chloride 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H25873.22EA 24090 CZK
H25873.22 H25873.06 H25873.14
2,3-Dimethylbenzoyl chloride 96%
2,3-Dimethylbenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Bod varu: 122…124 °C
Bod tání: 2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045217
CAS číslo: 21900-46-9
UN: 3265
ADR: 8,II