Tisk…
2,4-Dimethylbenzoyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H50387.03EA 6390 CZK
H50387.03
2,4-Dimethylbenzoyl chloride ≥97%
2,4-Dimethylbenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Bod varu: 82 °C (1 mmHg)
Bod tání: 24…26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798005
CAS číslo: 21900-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II