Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A11401.06EA 1680 CZK
A11401.06 A11401.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₃ClF₆O
MW: 276,57 g/mol
Bod varu: 65…67 °C (12 mmHg)
Hustota: 1,526
Bod vzplanutí: 72 °C (161 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000387
CAS číslo: 785-56-8
EINECS: 212-322-0
UN: 3265
ADR: 8,II