2-Iodo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL596795-5GEA
2680
CZK
SIAL596795-5G
2-Iodo-m-xylene, Sigma-Aldrich®
2-Iodo-m-xylene
Vzorec:
C₈H₉I MW: 232,06 g/mol Bod varu: 230 °C (1013 hPa) Bod tání: 11,2 °C Hustota: 1,6518 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00019012 CAS číslo: 608-28-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...