Tisk…
2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L12805.06EA 2160 CZK
L12805.06 L12805.03 L12805.14
2,6-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
2,6-Dimethylphenyl isocyanate
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Bod varu: 71…72 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,057
Bod vzplanutí: 86 °C (186 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002012
CAS číslo: 28556-81-2
UN: 2206
ADR: 6.1,II