2,4-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L11126.06EA
2800
CZK
L11126.06
L11126.03
2,4-Dimethylphenyl isocyanate ≥98%
2,4-Dimethylphenyl isocyanate
Vzorec:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Bod varu: 114…115 °C (2 mmHg) Hustota: 1,041 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00013853 CAS číslo: 51163-29-2 UN: 2206 ADR: 6.1,II |