Tisk…
3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L11698.06EA 2560 CZK
L11698.06 L11698.03
3,5-Dimethylphenyl isocyanate ≥97%
3,5-Dimethylphenyl isocyanate
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Bod varu: 205 °C
Hustota: 1,045
Bod vzplanutí: 83 °C (181 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00013868
CAS číslo: 54132-75-1
EINECS: 258-987-0
UN: 2206
ADR: 6.1,II