Tisk…
2,6-Xylyl isothiocyanate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A19480.06EA 1830 CZK
A19480.06 A19480.14
2,6-Xylyl isothiocyanate ≥98%
2,6-Xylyl isothiocyanate
Vzorec: C₉H₉NS
MW: 163,24 g/mol
Bod varu: 247 °C
Hustota: 1,085
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038715
CAS číslo: 19241-16-8
EINECS: 242-906-0
UN: 2922
ADR: 8,III