Tisk…
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL251062-25GEA 1590 CZK
SIAL251062-25G
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Vzorec: C₁₅H₂₄O₂
MW: 236,35 g/mol
Bod varu: 135…140 °C (10 mmHg)
Bod tání: 105,4 °C
MDL Number: MFCD00008824
CAS číslo: 489-01-0
EINECS: 207-693-0