Tisk…
2-Methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL188476-10GEA 956 CZK
SIAL188476-10G
2-Methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Bod varu: 224 °C (1013 hPa)
Bod tání: 31…35 °C
Hustota: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
MDL Number: MFCD00004622
CAS číslo: 89-95-2
EINECS: 201-954-2