Tisk…
m-Cymene
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA14465490EA 3730 CZK
EHERCA14465490
m-Cymene
m-Cymene
Vzorec: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Bod varu: 175 °C (1013 hPa)
Bod tání: –63,8 °C
Hustota: 0,865 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008891
CAS číslo: 535-77-3
EINECS: 208-617-9
UN: 2046
ADR: 3,III