Tisk…
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane, Pestanal®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
45615-250MGEA 779 CZK
45615-250MG
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane, Pestanal®, Supelco®
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-ethylphenyl)ethane
Vzorec: C₁₈H₂₀Cl₂
MW: 307,26 g/mol
Bod varu: 376 °C (1013 hPa)
Bod tání: 59,85 °C
CAS číslo: 72-56-0
EINECS: 200-785-1
UN: 3077
ADR: 9,III