Tisk…
3-Methylbenzophenone
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0001.13EA 24650 CZK
PROOMM0001.13
3-Methylbenzophenone
3-Methylbenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Bod varu: 317 °C (1013 hPa)
Bod tání: 0…2 °C
Hustota: 1,088 g/cm³ (17.5 °C)
MDL Number: MFCD00008535
CAS číslo: 643-65-2
EINECS: 211-401-7