Tisk…

5-Bromo-1,2,4-trimethylbenzene, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL211419-100GEA 10200 CZK
SIAL211419-100G
5-Bromo-1,2,4-trimethylbenzene, Sigma-Aldrich®
5-Bromo-1,2,4-trimethylbenzene
Vzorec: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Bod varu: 233 °C (1013 hPa)
Bod tání: 75 °C
MDL Number: MFCD00000072
CAS číslo: 5469-19-2
EINECS: 226-793-5

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR