Tisk…

2,4,6-Tri-tert-butylphenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIALT49409-100GEA 2770 CZK
SIALT49409-100G
2,4,6-Tri-tert-butylphenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Vzorec: C₁₈H₃₀O
MW: 262,44 g/mol
Bod varu: 277 °C (1013 hPa)
Bod tání: 131 °C
Hustota: 0,919 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008821
CAS číslo: 732-26-3
EINECS: 211-989-5
UN: 3077
ADR: 9,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR