Tisk…
2,4,6-Trimethylbenzylamine 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO351180050EA 8240 CZK
ACRO351180050 ACRO351180010
2,4,6-Trimethylbenzylamine 99%
2,4,6-Trimethylbenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
MDL Number: MFCD03411013
CAS číslo: 40393-99-5
UN: 2735
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %