3-Bromobiphenyl (PBB No. 2)
MOLEM58329326EA
0
CZK
MOLEM58329326
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2)
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2)
Vzorec:
C₁₂H₉Br MW: 233,11 g/mol Bod varu: 299 °C (1013 hPa) Bod tání: 9 °C Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000082 CAS číslo: 2113-57-7 EINECS: 218-304-9 |