Tisk…
2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 172)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-172-CEA 22520 CZK
PROOCIL-PCB-172-C
2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 172)
2,2',3,3',4,5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 172)
Vzorec: C₁₂H₃Cl₇
MW: 395,32 g/mol
CAS číslo: 52663-74-8