Tisk…
2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 191)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-191-CEA 22520 CZK
PROOCIL-PCB-191-C
2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 191)
2,3,3',4,4',5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 191)
Vzorec: C₁₂H₃Cl₇
MW: 395,32 g/mol
CAS číslo: 74472-50-7