Tisk…
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorbifenyl (PCB č. 138)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-296EA 10200 CZK
PROOBCR-296
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorbifenyl (PCB č. 138)
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorbifenyl (PCB č. 138)
Vzorec: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 35065-28-2
UN: 2315
ADR: 9,II