Tisk…
2,2',3,4,4',6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 140)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-140-CEA 21370 CZK
PROOCIL-PCB-140-C
2,2',3,4,4',6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 140)
2,2',3,4,4',6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 140)
Vzorec: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
CAS číslo: 59291-64-4