Tisk…
2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 187)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20018700EA 3230 CZK
EHERC20018700
2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 187)
2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 187)
Vzorec: C₁₂H₃Cl₇
MW: 395,32 g/mol
CAS číslo: 52663-68-0