Tisk…
2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 154)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-154-CEA 21110 CZK
PROOCIL-PCB-154-C
2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 154)
2,2',4,4',5,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 154)
Vzorec: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
CAS číslo: 60145-22-4