Tisk…
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 167)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20016700EA 3540 CZK
EHERC20016700
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 167)
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 167)
Vzorec: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
Bod varu: 383 °C (1013 hPa)
Bod tání: 125…127 °C
CAS číslo: 52663-72-6
UN: 3432
ADR: 9,II