Tisk…
2,3,3',4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 56)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20005600EA 3080 CZK
EHERC20005600
2,3,3',4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 56)
2,3,3',4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 56)
Vzorec: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
CAS číslo: 41464-43-1