Tisk…
2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 54)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20005400EA 1870 CZK
EHERC20005400
2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 54)
2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 54)
Vzorec: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
CAS číslo: 15968-05-5
UN: 3432
ADR: 9,II