Tisk…
2,5-Dichlorobiphenyl (PCB No. 9)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-9-CEA 19440 CZK
PROOCIL-PCB-9-C
2,5-Dichlorobiphenyl (PCB No. 9)
2,5-Dichlorobiphenyl (PCB No. 9)
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂
MW: 223,1 g/mol
Bod varu: 182 °C (1013 hPa)
Bod tání: 19 °C
CAS číslo: 34883-39-1
UN: 2315
ADR: 9,II