Tisk…
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 101)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20010100EA 2020 CZK
EHERC20010100
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 101)
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 101)
Vzorec: C₁₂H₅Cl₅
MW: 326,44 g/mol
Bod tání: 76,5 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 37680-73-2
UN: 2315
ADR: 9,II