Tisk…
2,2',3,5,6,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 152)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-152-CEA 21370 CZK
PROOCIL-PCB-152-C
2,2',3,5,6,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 152)
2,2',3,5,6,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 152)
Vzorec: C₁₂H₄Cl₆
MW: 360,88 g/mol
CAS číslo: 68194-09-2