Tisk…
2,2',4,6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 50)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-PCB-50-CEA 19440 CZK
PROOCIL-PCB-50-C
2,2',4,6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 50)
2,2',4,6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 50)
Vzorec: C₁₂H₆Cl₄
MW: 291,99 g/mol
CAS číslo: 62796-65-0
UN: 3432
ADR: 9,II