Tisk…
2,3',5'-Trichlorobiphenyl (PCB No. 34)
EHERC20003400EA 0 CZK
EHERC20003400
2,3',5'-Trichlorobiphenyl (PCB No. 34)
2,3',5'-Trichlorobiphenyl (PCB No. 34)
Vzorec: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
CAS číslo: 37680-68-5