Tisk…
3,3',4-Trichlorobiphenyl (PCB No. 35)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20003500EA 3390 CZK
EHERC20003500
3,3',4-Trichlorobiphenyl (PCB No. 35)
3,3',4-Trichlorobiphenyl (PCB No. 35)
Vzorec: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
CAS číslo: 37680-69-6
UN: 3432
ADR: 9,II