Tisk…
2,4,4'-Trichlorbifenyl (PCB č. 28)
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBCR-291EA 13280 CZK
PROOBCR-291
2,4,4'-Trichlorbifenyl (PCB č. 28)
2,4,4'-Trichlorbifenyl (PCB č. 28)
Vzorec: C₁₂H₇Cl₃
MW: 257,55 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 7012-37-5
EINECS: 230-293-2
UN: 2315
ADR: 9,II