Tisk…
2,2'-Dichlorobiphenyl (PCB No. 4)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20000400EA 2440 CZK
EHERC20000400
2,2'-Dichlorobiphenyl (PCB No. 4)
2,2'-Dichlorobiphenyl (PCB No. 4)
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂
MW: 223,1 g/mol
Bod varu: 289 °C (1013 hPa)
Bod tání: 59…60 °C
CAS číslo: 13029-08-8