Tisk…
3,3'-Dichlorobiphenyl (PCB No. 11)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20001100EA 1370 CZK
EHERC20001100
3,3'-Dichlorobiphenyl (PCB No. 11)
3,3'-Dichlorobiphenyl (PCB No. 11)
Vzorec: C₁₂H₈Cl₂
MW: 223,1 g/mol
CAS číslo: 2050-67-1