Tisk…
3-Chlorobiphenyl (PCB No. 2)
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20000200EA 1100 CZK
EHERC20000200
3-Chlorobiphenyl (PCB No. 2)
3-Chlorobiphenyl (PCB No. 2)
Vzorec: C₁₂H₉Cl
MW: 188,66 g/mol
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 1,1579 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00013633
CAS číslo: 2051-61-8
EINECS: 218-126-1
UN: 2315
ADR: 9,II