Tisk…

2-Phenylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

SIALB34702-5GEA 677 CZK
SIALB34702-5G
2-Phenylbenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Bod varu: 344 °C (1013 hPa)
Bod tání: 108…109 °C
Hustota: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002463
CAS číslo: 947-84-2
EINECS: 213-432-1

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR