Tisk…
Biphenyl-3-ol
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Varování
EHERC16070100EA 1790 CZK
EHERC16070100
Biphenyl-3-ol
Biphenyl-3-ol
Vzorec: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Bod varu: 334 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78 °C
MDL Number: MFCD00002294
CAS číslo: 580-51-8