Tisk…
2,2'-Dihydroxybifenyl for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20154.0050EA 1170 CZK
8.20154.0050 8.20154.9999
2,2'-Dihydroxybifenyl for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dihydroxybifenyl
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 106…109 °C
Hustota: 1,342 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002210
CAS číslo: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 106 - 109 °C
Molar Mass 186.2 g/mol
Boiling Point 314 - 316 °C
Flash Point 154 °C
Ignition Point 324 °C
Synonyms o,o'-Biphenol, 2,2'-Dihydroxydiphenyl
Hill Formula C12H10O2
Chemical Formula 2-(HO)C6H4C6H4-2-(OH)