p-Terphenyl ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A14833.30EA
6900
CZK
A14833.30
A14833.22
A14833.14
p-Terphenyl ≥99%
p-Terphenyl
Vzorec:
C₁₈H₁₄ MW: 230,31 g/mol Bod varu: 405 °C Bod tání: 212…215 °C Hustota: 1,23 Bod vzplanutí: 207 °C (404 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003061 CAS číslo: 92-94-4 EINECS: 202-205-2 UN: 3077 ADR: 9,III |