Tisk…
p-Terphenyl, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
45802-250MGEA 2580 CZK
45802-250MG
p-Terphenyl, Supelco®
p-Terphenyl
Vzorec: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
Bod varu: 383 °C (1013 hPa)
Bod tání: 210…211 °C
Hustota: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003061
CAS číslo: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
UN: 3077
ADR: 9,III