Tisk…
Kumarin ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A15336.0IEA 16820 CZK
A15336.0I A15336.30 A15336.0B
Kumarin ≥98%
Kumarin
Vzorec: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Bod varu: 297…299 °C
Bod tání: 68…71 °C
Hustota: 0,935
Bod vzplanutí: 162 °C (323 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006850
CAS číslo: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588