Tisk…
Benzo[a]pyren
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC20635000EA 1520 CZK
EHERC20635000
Benzo[a]pyren
Benzo[a]pyren
Vzorec: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Bod varu: 495 °C (1013 hPa)
Bod tání: 176…178 °C
Hustota: 1,351 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003602
CAS číslo: 50-32-8
EINECS: 200-028-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01134