Tisk…
Benzo[e]pyrene
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC20645000EA 2890 CZK
EHERC20645000
Benzo[e]pyrene
Benzo[e]pyrene
Vzorec: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Bod varu: 492 °C (1013 hPa)
Bod tání: 178…179 °C
CAS číslo: 192-97-2
EINECS: 205-892-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01135