Tisk…
Benzotriazol
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
Nebezpečí
EHERC10539500EA 2090 CZK
EHERC10539500
Benzotriazol
Benzotriazole
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Bod varu: 350 °C (1013 hPa)
Bod tání: 99 °C
Hustota: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 170 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005699
CAS číslo: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01109
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/32/2298332.jpg