Tisk…
5-Methylbenzotriazole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A10615.22EA 4470 CZK
A10615.22 A10615.36
5-Methylbenzotriazole ≥98%
5-Methylbenzotriazole
Vzorec: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Bod varu: 210…212 °C (12 mmHg)
Bod tání: 77…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005702
CAS číslo: 136-85-6
EINECS: 205-265-8